missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fab fragment, Human, Recombinant, Isotype Control, Abnova™
Isotype Control
Marca: Abnova RAB00053.200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
In PBS, pH 7.2 (0.02% Proclin 300). | |
RUO | |
This Fab fragment of unknown specificity that maybe used as a negative control. | |
Liquid |
MOPC-21 | |
Flow Cytometry (1 ug/mL) Negative control Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
200 μg | |
Isotype Control (Primary) | |
Store at 4°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Ig F(ab) κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fab fragment, Human, Recombinant, Isotype Control, Abnova™ > 200μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido