Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Optimice las tareas de pipeteo diarias con la innovadora tecnología de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con una fuerza de fijación de la punta mínima.
Marca:  Thermo Scientific™ 4641200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13276279
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
0,8 al 3 %
F1-ClipTip 200
F1-ClipTip™ 200
1
Pipeta de volumen variable
0.2 µl
El sistema de pipeteo F1-ClipTip cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Fabricado según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.
Amarillo
F1-ClipTip™
F1-ClipTip™
De 10 to 100 μl
Del 0.2 al 1%
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™ > Single channel; 10-100μL; Variable volume