Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Optimice las tareas de pipeteo diarias con la innovadora tecnología de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con una fuerza de fijación de la punta mínima.
Marca: Thermo Scientific™ 4641180
Description
Garantice un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas mediante las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, que incorporan una innovadora tecnología de bloqueo ClipTip. Una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta que la suelte.
Notará la diferencia desde el primer momento con el NUEVO sistema de pipeteo F1-ClipTip.Innovadora tecnología e interfaz de puntas de bloqueo ClipTip
- Tip is locked and sealed in place until ejected—ya no desperdiciará muestras valiosas
- Complete seal to secure the sample volume in each tip for enhanced accuracy and precision
Tips are attached and ejected with a light touch—olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Diseño ergonómico
- Fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo, lo que ofrece un uso seguro y cómodo
- Su moderno diseño protege al usuario de lesiones por movimientos repetitivos (RSI)
- Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120°—(cómodo para usuarios zurdos y diestros),—el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo
- Aumento de un 150 % de flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad†
- El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento
- El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo
- Cómodo registro en línea
Puntas de pipeta Thermo Scientific ClipTip.
† Disponible en modelos de un volumen igual o inferior a 50 μl
Specifications
1 a 3% | |
F1-ClipTip 20 | |
F1-ClipTip™ 20 | |
1 | |
Pipeta de volumen variable | |
0.02μL |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Rosa | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
De 2 to 20 μl | |
De 0,4 a 2,5 % |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.