Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Bloquee las puntas firmemente en la pipeta con un sellado completo gracias a la tecnología ClipTip para que no se aflojen ni se caigan. Diseño de mango ligero combinado con fuerzas de expulsión y fijación de la punta mínimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 4641170N
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15571895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
ClipTip 20
Rosa
1
Pipeta de volumen variable
0,02 μl
F1-ClipTip
ClipTip™ 20
F1-ClipTip™
De 1 a 10 μl
Rosa
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™ > 10
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.