Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas.
Marca: Thermo Scientific™ 6070
199.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas mediante patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ Ezy-Cal™; unos sencillos controles de recuento de partículas líquidas a 2000 partículas por ml. Diseñados para usarse regularmente con contadores de partículas en líquido con el fin de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso, estos patrones garantizan la reproducibilidad del contador de partículas, ya que permiten llevar un registro continuo de su rendimiento mediante una suspensión de microesferas trazable al NIST con una concentración precisa.
Características:- Patrón de tamaño de partículas listo para su uso (no se requiere dilución) para la validación de contadores de partículas ópticos
- Barra agitadora magnética incluida en cada frasco para un muestreo limpio, cómodo y directo
- El medio de suspensión acuosa contiene una combinación de agentes dispersantes para evitar que las partículas se aglutinen o se peguen a las superficies de flujo del contador de partículas.
- Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
Recomendada para:
Comprobación de la calibración de contadores de partículas de líquido.
Especificaciones
Contiene una cantidad mínima de surfactante | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto entre 2° y 8 °C cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Se usa para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido | |
Calibración de contadores de partículas de líquido | |
Partículas para el control de recuentos | |
1,05 g/cm3 | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
Producto estable durante un mínimo de tres meses |
2000 partículas/ml ± 10 % | |
Microesferas de poliestireno en agua | |
Blanco o incoloro | |
Poliestireno | |
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST | |
100 mL | |
S = 0,8 µm, 1,2% CV | |
70 μm |