Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotina, formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La Sulfo-NHS-LC-LC-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización de cadena larga para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
- Forma un enlace de amida estable con aminas primarias
- La forma sulfonada es soluble en agua
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Sulfo-NHS-LC-LC-biotina |
Cantidad | 50 mg |
Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente |
Línea de productos | EZ-Link™ |
Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
Reactividad química | Amina |
Fracción reactiva | Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS |
Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
Etiqueta o tinte | Biotina |
Separador | Largo |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
ZK399024 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 21338 |
ZH394888 | Certificado de análisis | 04/09/2024 | 21338 |
ZE391102 | Certificado de análisis | 19/06/2024 | 21338 |
YD359278 | Certificado de análisis | 23/04/2024 | 21338 |
YE367266YD359278 | Certificado de análisis | 23/04/2024 | 21338 |