Learn More
Thermo Scientific™ Maleimida-PEG2-biotina EZ-Link™, formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 2 mg
Tamaño de la unidad:
50 MG
paquete de 10
Descripción
La maleimida-PEG2-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación de longitud media, activado por maleimida y reactivo sulfhidrilo que contiene un etilenglicol de dos unidades en su agente separador para aumentar las características de solubilidad en agua.
Características destacadas:
- El agente separador contiene polietilenglicol (PEG) soluble en agua
- Reacciona con grupos de sulfhidrilo (-SH) a un pH de ácido a neutro
- Transfiere la hidrofilicidad del agente separador de PEG al conjugado final
- Forma un enlace de tioéter
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Maleimida-PEG2-biotina |
Cantidad | 50 mg |
Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente |
Línea de productos | EZ-Link™ |
Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
Reactividad química | Tiol |
Fracción reactiva | Maleimida |
Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
Etiqueta o tinte | Biotina |
Separador | Largo, pegilado |
Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Maleimida-PEG2-biotina EZ-Link™, formato No-Weigh™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido