missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olympus™ Lentes

Marca:  Olympus™ N4257600

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15362480

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Ocular 10X estándar, n.º de campo: 22
Estante para retícula de 24 mm (diámetro) x 1,5 mm
1 unidad
Cabezales binoculares/trinoculares estándar de 30 mm
10X
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales