Learn More
Taylor Wharton™ Tubos de extracción
Marca: Taylor Wharton™ 17009C65W
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tubo de transferencia 1,2 m• Tubo de transferencia flexible estándar hembra/hembra
Especificaciones
Tubo de extracción | |
Transferencia de líquidos criogénicos | |
MNPT de 3/8 pulg | |
1200 mm |
Título del producto
Taylor Wharton™ Tubos de extracción > Longitud: 1200 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido