Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye
Nuestro método de limpieza PCR más rápido: en solo 5 minutos resultados de secuenciación superiores. Ahora disponible con tinte de seguimiento opcional. Es necesario eliminar el exceso de cebadores y nucleótidos no incorporados de la reacción de PCR antes de la secuenciación.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Se envía con hielo seco. Almacenar a -20 °C. |
---|---|
Línea de productos | ExoSAP-IT™ |
Forma de proteína | Recombinante |
Categoría de investigación | Enfermedades genéticas |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Descripción
- Protocolo de 5 minutos: La obtención de resultados más rápida
- Limpieza de PCR con un solo tubo y en un paso: Añada ExoSAP-IT Express directamente al producto de PCR
- Nueva tecnología enzimática: Inactivada de forma irreversible en un minuto a 80 °C.
- Conserve muestras de PCR: Recuperación del 100 % de los productos de PCR, independientemente de la longitud del amplicón
- Elimine columnas o microesferas de centrifugado: Reduce significativamente el tiempo y los errores al tiempo que aumenta el rendimiento
- Compatible: Sin interferencias en aplicaciones posteriores
- Escalable: Trate una amplia gama de volúmenes
- Múltiples formatos: Los formatos de tubo único, tira de 8 tubos y placa de 96 pocillos ofrecen flexibilidad desde el pipeteo manual hasta los flujos de trabajo automatizados
- Cuide el medio ambiente: Genere menos residuos con una solución de un solo tubo para la limpieza de PCR
- Tinte de seguimiento opcional: No pierda nunca el seguimiento de la adición de reactivo durante el pipeteo
Especificaciones
Se envía con hielo seco. Almacenar a -20 °C. | |
Recombinante | |
Hielo seco |
ExoSAP-IT™ | |
Enfermedades genéticas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye