Learn More
Applied Biosystems™ Reactivo de limpieza de productos de PCR ExoSAP-IT™ Express
Elimina el exceso de primers y los dNTP. No interfiere en las aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento − 20 °C
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Mezcla de dos enzimas hidrolíticas, una exonucleasa I modificada y fosfatasa alcalina de camarón (SAP) en un tampón especialmente formulado
  • Limpieza de PCR con un solo tubo y en un paso
  • Protocolo de cinco minutos
  • Los formatos de placa de un solo tubo, tiras de 8 tubos y 96 pocillos ofrecen flexibilidad desde el pipeteo manual hasta los flujos de trabajo automatizados
Especificaciones
Especificaciones
− 20 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Applied Biosystems™ Reactivo de limpieza de productos de PCR ExoSAP-IT™ Express