Learn More
SCAT Filtro de aire de escape para bidones
Los filtros de escape SCAT para bidones/cuerpos ofrecen una protección óptima contra los vapores y gases que pueden escaparse a través de bidones abiertos.
289.00€ - 530.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Tipo de producto | Filtro de escape |
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de escape de aire |
Para utilizar con (equipo) | Cuerpos y bidones |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10661211
|
SCAT
108985 |
XL | G 3/4 in | 1 filtro, protección contra salpicaduras, cambio de etiqueta |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10262570
|
SCAT
108987 |
2 XL | Rosca doble R de 5,08 cm (2 pulg) BSP/G de 5,08 cm (2 pulg) + Tri-Sure de 5,08 cm (2 pulg) | 1 filtro, protección contra salpicaduras, indicador de cambio |
420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10384410
|
SCAT
108986 |
2 XL | Mauser de 5 cm (2 pulg) (BCS 70 x 6) | 1 filtro, protección contra salpicaduras, cambio de etiqueta |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Estos filtros de aire de escape SCAT están especialmente diseñados para bidones y recipientes grandes en los que se debe garantizar un mayor flujo de aire sin comprometer el rendimiento del filtro.Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Filtro de escape | |
Sistemas de escape de aire | |
Cuerpos y bidones |