Learn More
SCAT Filtro de aire de escape para bidones
Los filtros de escape SCAT para bidones/cuerpos ofrecen una protección óptima contra los vapores y gases que pueden escaparse a través de bidones abiertos.
Marca:  SCAT 108986
414.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10384410
  • 530.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos filtros de aire de escape SCAT están especialmente diseñados para bidones y recipientes grandes en los que se debe garantizar un mayor flujo de aire sin comprometer el rendimiento del filtro.
  • Protección fiable del aire respirable en salas cerradas y, por tanto, de la salud de los empleados
  • Garantía de la máxima calidad y seguridad de los laboratorios y la manipulación de productos químicos altamente volátiles
  • Contienen granulado de carbono activado de alta calidad, que tiene el efecto de absorción más alto y duradero en la vida útil garantizada. Los filtros de aire de escape SCAT están disponibles en tamaños XL (recomendado para recipientes de hasta 100 l y una vida útil de 6 meses) y XXL (recomendado para recipientes de 100 l y superiores y una vida útil de 12 meses).
  • Un indicador siempre muestra el tiempo restante hasta el siguiente cambio de filtro. Mediante el uso de adaptadores, se pueden conectar fácilmente todos los tamaños de rosca.
Especificaciones
Especificaciones
Mauser de 5 cm (2 pulg) (BCS 70 x 6)
2 XL
Sistemas de escape de aire
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Filtro de escape XXL, para barriles, rosca Mauser (BCS 70 x 6) de 50,8 mm (2 pulg.), con protector contra salpicaduras, vida útil de 12 meses
1 filtro, protección contra salpicaduras, cambio de etiqueta
Cuerpos y bidones
Filtro de escape