Learn More
SCAT Filtro de aire de escape para bidones
Los filtros de escape SCAT para bidones/cuerpos ofrecen una protección óptima contra los vapores y gases que pueden escaparse a través de bidones abiertos.
Marca: SCAT 108985
227.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos filtros de aire de escape SCAT están especialmente diseñados para bidones y recipientes grandes en los que se debe garantizar un mayor flujo de aire sin comprometer el rendimiento del filtro.- Protección fiable del aire respirable en salas cerradas y, por tanto, de la salud de los empleados
- Garantía de la máxima calidad y seguridad de los laboratorios y la manipulación de productos químicos altamente volátiles
- Contienen granulado de carbono activado de alta calidad, que tiene el efecto de absorción más alto y duradero en la vida útil garantizada. Los filtros de aire de escape SCAT están disponibles en tamaños XL (recomendado para recipientes de hasta 100 l y una vida útil de 6 meses) y XXL (recomendado para recipientes de 100 l y superiores y una vida útil de 12 meses).
- Un indicador siempre muestra el tiempo restante hasta el siguiente cambio de filtro. Mediante el uso de adaptadores, se pueden conectar fácilmente todos los tamaños de rosca.
Especificaciones
G 3/4 in | |
XL | |
Sistemas de escape de aire | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Filtro de escape XL, para barriles, rosca G3/4 pulg, con protección contra salpicaduras, vida útil de 6 meses | |
1 filtro, protección contra salpicaduras, cambio de etiqueta | |
Cuerpos y bidones | |
Filtro de escape |