Learn More
Objetivo EVOS™ 20X, fluorita, corregido con cubreobjetos
Código de producto. 11927315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11927315 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11927315 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor AMEP4698
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Objetivo EVOS™ 20X, fluorita, corregido con cubreobjetos
Este objetivo de fluorita es ideal para aplicaciones de fluorescencia y luz transmitida exigentes. Se trata de un objetivo corregido con cubreobjetos optimizado para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5. Todos los objetivos EVOS™ ofrecen un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana. La amplia selección de objetivos satisface las necesidades en todo el espectro de aumentos y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo EVOS™:
  • Ampliación: 20X
  • Abertura numérica: 0,50
  • Distancia de trabajo: 2,5 mm
    Calidad de imagen
    Es posible que los objetivos del microscopio sean los componentes más importantes de un microscopio óptico porque son responsables de la formación de imagen primaria. La calidad de la imagen es crucial para el éxito del experimento y un requisito para la publicación; los objetivos EVOS™ ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Estas especificaciones de rendimiento son el resultado de años de perfección en la fabricación de lentes. Los objetivos EVOS™ tienen las mismas o mejores aberturas numéricas que cualquier otro fabricante de la misma clase, y la amplia selección significa que dispone de opciones para sus requisitos de adquisición de imágenes.
    Clases de objetivos
    Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar del color y del enfoque.
    Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y cuentan con aberturas numéricas mayores que los objetivos acromáticos, lo que se traduce en una señal de fluorescencia más brillante y una adquisición de imágenes de mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el alto contraste los convierte en ideales para la adquisición de imágenes en color.
    Los objetivos apocromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas son casi inexistentes. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente con aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
    Objetivos de contraste de campo claro frente a objetivos de contraste
    Campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz de muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas.
    Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra al convertir los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (es decir, contraste).
    Objetivos de larga distancia de trabajo frente a objetivos corregidos con cubreobjetos
    Los objetivos de larga distancia de trabajo (LWD) son óptimos para su uso con recipientes de un grosor de pared nominal de 0,9-1,5 mm. Esto incluye los recipientes que se utilizan comúnmente en el cultivo celular y ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos son óptimos para su uso con cubreobjetos n.º 1.5 (grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de ampliación/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
    Para obtener más opciones, visite la Guía de selección de objetivos EVOS™
    Explore toda la gama EVOS™ de sistemas y accesorios de adquisición de imágenes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Lente de objetivo
    Descripción Lentes de objetivo, 20X, plan de fluorita, corregido con cubreobjetos, abertura numérica 0,5, distancia de trabajo de 2,5 mm, Este objetivo de fluorita es ideal para aplicaciones de fluorescencia y luz transmitida exigentes
    Para utilizar con (equipo) EVOS™ Sistema de imágenes automáticas FL, EVOS™ Sistema de imágenes en color FL, EVOS™ Sistema de imágenes FL, EVOS™ Sistema de imágenes de núcleo XL, EVOS™ Sistema de imágenes XL
    Cantidad 1 unidad