Learn More
Alcanos pares, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
n-Docosano | 629-97-0 | 1000μg/ml |
n-Dotriacontano | 544-85-4 | 1000μg/ml |
n-Eicosano | 112-95-8 | 1000μg/ml |
n-Hexacosano | 630-01-3 | 1000μg/ml |
n-Hexadecano | 544-76-3 | 1000μg/ml |
n-Hexatriacontano | 630-06-8 | 1000μg/ml |
n-Octacosano | 630-02-4 | 1000μg/ml |
n-Octadecano | 593-45-3 | 1000μg/ml |
n-Tetracosano | 646-31-1 | 1000μg/ml |
n-Tetratriacontano | 14167-59-0 | 1000μg/ml |
n-Triacontano | 638-68-6 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Even Alkanes |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Nombres de analitos o componentes | Hexacadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane; Triacontane; Dotriacontane; Tetratricontane; Hexatriacontane |
Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Elemento | Hexacadecane, Octadecane, Eicosane, Docosane, Tetracosane, Hexacosane, Octacosane, Triacontane, Dotriacontane, Tetratricontane, Hexatriacontane |
Solvent or Matrix | MeCl |
Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Product Identifier
- EVEN ALK (C16-C36)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Alcanos pares, SPEX CertiPrep™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction