Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de termopar Eutech™ de tipo J
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Marca: Thermo Scientific™ 01X220001
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de termopar Eutech™ de tipo J es una sonda de uso general, sin conexión a tierra y utilizada para la inmersión en líquidos.
Características:
- Parámetro: máx.
- Medidor: Tipo J
- Se utiliza con: EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10J
Especificaciones
Sonda de uso general (para inmersión en líquidos), sin conexión a tierra, medidor tipo J. | |
De -50 °C a +700 °C | |
3 mm | |
Conector macho en miniatura |
EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10J | |
Sonda de termopar | |
127 mm | |
1 m |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31