Learn More
Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Research™ plus EU-IVD
Las micropipetas Eppendorf Research Plus ultraligeras satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y exactitud, además de ofrecer máxima ergonomía y mayor flexibilidad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EU-IVD |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | No |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Research™ Plus™ |
Descripción
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
- Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
- Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
- Su cono de punta con resorte (no disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml) para una mínima fuerza de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
- Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de eyección de punta de hasta 3,6 N
- Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
- Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
Especificaciones
EU-IVD | |
No | |
Research™ Plus™ |
Autoclavable | |
1 | |
Pipeteo de avance, pipeteo de retroceso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, determinación de volumen, carga de recipientes de reacción, geles y placas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Research™ plus EU-IVD