Learn More
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents Código de producto.: 11428273
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents
Código de producto. 11428273
1 L, Frasco de polietileno Nalgene, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
500 ml
Código de producto. 11428273
Marca: Fisher BioReagents
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
EDTA, solución tratada con DEPC, ideal para el trabajo con ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Color Incolora
Nombre de nota 0.5M, pH 8.0
Concentración 0.475 to 0.525M
Índice Merck 15, 3565
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno Nalgene
pH 8.0
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate
Título del producto
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents >