Learn More
Etilenglicol, técnico, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
- Puede haber variación en el color y forma física
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene Glycol |
Punto de fusión | -20°C |
Color | Azul |
Densidad | 1.113g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 195°C to 198°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.153 |
Temperatura de inflamación | 111°C (231.8°F) |
Punto de ignición | 752°F |
Envase | Frasco de polietileno |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate
Título del producto
Etilenglicol, técnico, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido