Learn More
Glioxilato de etilo, solución ca. 50 % en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
109.00€ - 369.00€
CAS | 924-44-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6O3 |
Peso molecular (g/mol) | 102.089 |
Número MDL | MFCD00044009 |
Clave InChI | DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester |
PubChem CID | 70211 |
ChEBI | CHEBI:53275 |
Nombre IUPAC | 2-oxoacetato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11344076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19207.22 |
100 g |
109.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11354076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19207.36 |
500 g |
369.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl glioxilato de etilo se utiliza ampliamente como intermedio en la síntesis de productos farmacéuticos (alta reactividad de la función aldehído). Se utiliza en la síntesis de un polímero biodegradable, poli(glioxilato de etilo). Participa activamente en las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts con tiofenos para dar lugar a los alcoholes secundarios correspondientes.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
924-44-7 | |
102.089 | |
DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N | |
70211 | |
2-oxoacetato de etilo |
C4H6O3 | |
MFCD00044009 | |
ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester | |
CHEBI:53275 | |
CCOC(=O)C=O |
Especificaciones
Ethyl glyoxylate | |
1.003 | |
7°C (44°F) | |
1.475 | |
UN1993 | |
Air Sensitive | |
Immiscible with water. | |
CCOC(=O)C=O | |
102.089 | |
CHEBI:53275 | |
≈50 % de sol. en tolueno |
924-44-7 | |
110°C | |
C4H6O3 | |
MFCD00044009 | |
1209486 | |
ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester | |
DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N | |
2-oxoacetato de etilo | |
70211 | |
102.09 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P272-P280-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H317-H319-H335-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 213-105-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: toluene, oxo-aceticacid