Learn More
Acetato de etilo al 99,8+%, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10783791
Acetato de etilo al 99,8+%, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073018 Tienda Fisher Chemical Productos
1 L, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10783791
Marca: Fisher Chemical E/0903/15
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 9171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 103mbar at 20°C
Viscosidad 0.45cp at 20°C
Densidad del vapor 3.04
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -83.5°C
Punto de ebullición 75°C
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2535234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoE/0903/15,E/0903/17
Número de lote2528515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoE/0903/15,E/0903/17
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl acetate
Título del producto
Acetato de etilo al 99,8+%, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical™ >