Learn More
Memmert™ Cable de conexión Ethernet para interfaz de ordenador para UN30
Cable de conexión Ethernet para su uso con las estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UN30E06189
29.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17580076
  • 30.75€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
  • 5 m
  • Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Cable de conexión USB
5 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Cable de conexión Ethernet para interfaz de ordenador para UN30 > Para su uso con: UN30