Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Ethanol (Untaxed) |
Punto de fusión | -114°C (literature) |
Nombre de nota | Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only |
% máx. CAS | 100.0000% |
Densidad | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 78°C to 79°C |
Cantidad | 4 x 5 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de polietileno |
Fórmula lineal | CH3CH2OH |
Show More |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
N0320 | Certificado de análisis | 05/04/2023 | 24103-4X5L,24103-5L,24103-1L,24103-2.5L,24103-30KG,24103-4X2.5L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ethanol (Untaxed), Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction