Learn More
Etanol, desnaturalizado, 91,6 %, 3,7 % metanol, 1,9 % MIBK, 1 % heptano, 1 % acetato de etilo, 1 % tolueno (v/v), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6O |
Peso molecular (g/mol) | 46.069 |
Número MDL | MFCD00003568 |
Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nombre IUPAC | etanol |
SMILES | CCO |
Descripción
Denatured ethanol is acting as a solvent to remove the paint and ink stain on curtains, dress and upholstery. It is utilized as fuel in camping and primus stoves. It is likewise employed to clean the windows, manufacturing nail-polish and to test pectin levels in jam and jelly making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsolMostrar más | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Especificaciones
Ethanol | |
Denatured | |
Incolora | |
78°C | |
Líquido | |
C2H6O | |
UN1170 | |
14,3760 | |
Miscible with water and most organic solvents. | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
91.6% |
-130°C | |
64-17-5 | |
0.789 g/mL | |
8°C (46°F) | |
1.361 | |
MFCD00003568 | |
1718733 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanol | |
702 | |
46.08 | |
3.7% methanol, 1% ethyl acetate, 1% toluene (v/v) |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H361-H371
Highly flammable liquid and vapor.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P370+P378q-P501c
H225-H304-H319-H335-H336-H351-H361-H371
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ETHANOL SOLUTIONS
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.