Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de laboratorio FMS serie ES
Reduzca el riesgo de explosión. Estos congeladores de laboratorio son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio con espacio limitado.
1485.12€
Productos 1
Código de producto Marca Capacidad (métrico) tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
16681074
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
98F-AXV-TS
98 L UE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Reduzca el riesgo de explosiones accidentales y los daños resultantes en las muestras. Los nuevos congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ FMS serie ES son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio. Los congeladores domésticos y comerciales no son apropiados para estos materiales, puesto que tienen componentes en sus sistemas eléctricos y de refrigeración que pueden desencadenar explosiones de mezclas de aire y vapor inflamables dentro de la unidad. Estos congeladores se han fabricado sin componentes que puedan provocar una explosión o un incendio del material inflamable del interior.
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Alarma de apertura de puerta
  • Contactos de telealarma
  • Puertas con cierre estándar
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE/ATEX
  • Puertas reversibles
  • Refrigerantes de hidrocarburos
  • Aislamiento sin HCFC ni CFC
Información sobre pedidos: solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz.
Documentos
Product Certifications
Las unidades FMS no están diseñadas para usarse en aplicaciones de Clase I, Zona 0 o Zona 1 que requieren una unidad a prueba de explosiones.
Título del producto
Thermo Scientific™ Congeladores de laboratorio FMS serie ES