Learn More
Duran™ Matraz de filtración Erlenmeyer de vidrio con conexión de manguera
Fabricado con vidrio de borosilicato. Matraz de filtración Erlenmeyer de vidrio con conexión para tubos DURAN™ incluye conector para tubos.
Marca: Duran™ 212014401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- DURAN™ Filtering flask
- Erlenmeyer shape
- With glass hose connection
Título del producto
Duran™ Matraz de filtración Erlenmeyer de vidrio con conexión de manguera > Capacity: 500mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido