Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03022458
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10185780
  • 235.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 4797
500 mL
24/29 NS
Junta cónica esmerilada, etiqueta de inscripción
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
105 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada > Capacidad: 500 ml; toma 24/29 NS