missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MCP-1/CCL2 equina
La MCP-1/CCL2 equina cuantifica la MCP-1/CCL2 equina en suero, plasma y sobrenadante.
Brand: Invitrogen™ EE4RB
This item is not returnable.
View return policy
Description
La MCP-1/CCL2 equina cuantifica la MCP-1/CCL2 equina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MCP-1/CCL2 equina natural y recombinante.
Este gen es uno de varios genes de citoquinas agrupados en el brazo q del cromosoma 17. Las citoquinas son una familia de proteínas secretadas que intervienen en los procesos inmunorreguladores e inflamatorios. La proteína codificada por este gen está relacionada estructuralmente con la subfamilia CXC de citoquinas. Los miembros de esta subfamilia se caracterizan por dos cisteínas separadas por un solo aminoácido. Esta citocina muestra actividad quimiotáctica para monocitos y basófilos, pero no para neutrófilos o eosinófilos. Se ha implicado en la patogénesis de enfermedades caracterizadas por infiltrados monocíticos, como psoriasis, artritis reumatoide y aterosclerosis. Se une a los receptores de quimiocinas CCR2 y CCR4.
Specifications
Proteína ácida del líquido seminal; AI323594; quimiocina motivo C-C 2; quimiocina motivo C-C ligando 2; Ccl2; quimiocina (motivo C-C) ligando 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; proteína JE que responde al suero de forma inmediata; proteína JE que responde al suero de forma inmediata; Je; MCAF; MCP1; MCP-1; MCP1A; MCP-1 A; MGC9434; proteína quimioatrayente de monocitos 1; proteína quimioatrayente de monocitos-1; factor activador y quimiotáctico de monocitos; proteína quimiotáctica de monocitos 1; proteína quimiotáctica de monocitos 1 A; proteína secretora de monocitos JE; precursor de proteína quimioatrayente de monocitos-1; proteína JE inducible de factor de crecimiento derivado de plaquetas; RP23-350G1.3; Scya2; Sigje; citocina pequeña inducible A2; citocina pequeña inducible A2 (proteína quimiotáctica de monocitos 1, homóloga a Sig-je de ratón); subfamilia A de citocinas pequeñas inducibles (Cys-Cys), miembro 2; gen JE pequeño inducible; citocina pequeña inducible A2; SMC-CF | |
8,2 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ccl2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 8,2 a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9TTQ3 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
CCL2 (MCP-1) | |
4 h 45 min |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Kit de ELISA para MCP-1/CCL2 equina > 96 pruebas
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction