Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 0,5 a 20 μl
De 100 a 5000 μl
De 1000 a 10000 μl
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 250 to 2500 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Longitud (métrico):
34 mm
40 mm
4,6cm
5,3cm
5,5cm
55 mm
7,1cm
7,6cm
10,3cm
11,5cm
12 cm
16,5cm
24,3cm
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Morado
Naranja
Rojo
Transparente
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Envase:
1000 puntas (2 bolsas x 500 puntas)
1000 puntas (4 bolsas x 250 puntas)
200 puntas (2 bolsas x 100 puntas)
500 puntas (5 bolsas x 100 puntas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
- Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
- Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
- Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
- Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 50 a 1250 μl |
| Color | Verde oscuro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 4,1 in |
| Longitud (métrico) | 10,3cm |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Puntas Pipettor |
| Envase | 1000 puntas (4 bolsas x 250 puntas) |
| Cantidad | 1000 Pk. |
| Tipo de producto | Pipette Tips |
| Mostrar más |