Learn More
Eppendorf™ Recargas de puntas de pipeta epTIPS™
Utilice este sistema de recarga para trabajar de manera fiable en un laboratorio de biología molecular. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permiten una manipulación sin contaminación de las bandejas de recarga. Las tapas de plástico protegen las bandejas del contacto directo durante la transferencia a la caja de trabajo.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Formato Gradilla
Para utilizar con (equipo) Pipeteador Eppendorf™
Línea de productos epT.I.P.S.
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Utilice este sistema de recarga para trabajar de manera fiable en un laboratorio de biología molecular. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permiten una manipulación sin contaminación de las bandejas de recarga. Las tapas de plástico protegen las bandejas del contacto directo durante la transferencia a la caja de trabajo.
Este tubo de bomba de silicona curada con platino es la mejor opción para aplicaciones que implican presión, elevación por succión, fluidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y con EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Baja absorción; excelente biocompatibilidad
  • Muy poco extraíble; resistente al clima, al ozono, a la corona, a la radiación
  • Formulación: Silicona Tygon™ 3350, platino curado
  • Ultrasuave; minimiza el crecimiento bacteriano
  • Bueno para bases de concentración leve a media, sal y alcoholes
  • Transparente, inodoro, insípido y no tóxico
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Gradilla
Pipeteador Eppendorf™
epT.I.P.S.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Recargas de puntas de pipeta epTIPS™