Learn More
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710
Etiquetas para impresora de etiquetas M710
Marca:  Brady™ 312011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17838084
  • 76.80€ / paquete de 150
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Gracias a su adhesivo altamente adherente y a la resistencia a los disolventes, son un gran sustituto de las etiquetas sin adhesivo grabadas
  • Temperatura de servicio de -40 a 100°C
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710 > EPREP Printer Labels; Color: Silver; Dimensions (LxW): 15 x 27 mm; Width (English) Printable Area: 27 mm