Learn More
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710
Etiquetas para impresora de etiquetas M710
Marca: Brady™ 312030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gracias a su adhesivo altamente adherente y a la resistencia a los disolventes, son un gran sustituto de las etiquetas sin adhesivo grabadas
- Temperatura de servicio de -40 a 100°C
Especificaciones
Permanent Acrylic, Foam-backed | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification | |
1 Label | |
500 etiquetas | |
-40°F to +212°F | |
0.0256 in. | |
15 x 45 mm | |
1.77 in. | |
45 mm |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-40 °C | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +100 °C | |
0.65 mm | |
0.59 in. | |
45 mm | |
BM-06-7593-WT |
Título del producto
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710 > EPREP Printer Labels; Color: White; Dimensions (LxW): 15 x 45 mm; Width (English) Printable Area: 45 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido