Learn More
Eppendorf™ Filtros de membrana para controlador de pipeta electrónica Easypet™ 3
Filtros para el controlador de pipetas electrónicas Easypet 3
125.50€ - 130.52€
Especificaciones
Material | PTFE |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Pipeteador automático Easypet™ 3 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10622003
|
Eppendorf™
4421601009 |
0,45 μm |
130.52€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15118132
|
Eppendorf™
4430606005 |
0,25 μm |
125.50€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Filtros para el controlador de pipeta electrónica Easypet 3
- Paquete de cinco
- Para Easypet 3
- Estéril
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
Información de órdenes
También disponible:Controlador de pipetas electrónico Easypet 3 (n.° de cat.12-654-100); batería de litio recargable (12-654-104)
Especificaciones
PTFE | |
Estéril | |
Pipeteador automático Easypet™ 3 |