Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor A-4-38
Para cubos redondos y rectangulares
Marca:  Eppendorf™ 5702733008
96.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15138354
  • 97.30€ / paquete de 2
Descripción
  • Para utilizar con centrífuga 5702/ 5702 R/5702 RH y rotor A-4-38
  • Diseñado para satisfacer requisitos de producción entre baja y media de laboratorios de investigación clínica y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
1 tubo cónico de 5 ml
A-4-38
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores de rotor A-4-38 > Con 4 cubos redondos de 100 ml