Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
GREENER_CHOICE
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
Marca:  Eppendorf™ 0030000900
43.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10541159
  • 46.98€ / paquete de 1000
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
En stock
Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
  • Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
  • Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
  • Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
  • Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
  • Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 20 a 300 μl
Autoclavable
55 mm
Bulk
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
Pipette Tips
Sí
Fine
Naranja
2.2 in.
Universal
Universales:
1000 Pk.
Pipeta Eppendorf™
epTip™
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidad
    Promo Code: 24140
    Expires2025-08-24
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
Título del producto
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™ > Volumen: de 20 a 300 ul