Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, posición estándar, superior/centro izquierdo
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UN30F1
125.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17540086
  • 129.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Posición estándar, lado izquierdo, centro/parte superior
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Orificio de entrada
23 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, posición estándar, superior/centro izquierdo > Para su uso con: UN30