Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, lado derecho personalizado por confirmar
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UN30F5
186.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17580086
  • 195.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Cierre de solapa
  • Posición personalizada por confirmar en el lado derecho
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Orificio de entrada
23 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, lado derecho personalizado por confirmar > Para su uso con: UN30