Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, lado posterior personalizado por confirmar
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UN30F6
186.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17590086
  • 195.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Cierre de solapa
  • Posición personalizada TBC en la parte posterior
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Orificio de entrada
23 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, lado posterior personalizado por confirmar > Para su uso con: UN30