Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para IN75, posición estándar, superior/centro izquierdo
Orificio de entrada opcional para estufas microbiológicas Memmert.
Marca:  Memmert™ IN75F1
125.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17528005
  • 138.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Posición estándar, lado izquierdo, centro/parte superior
Especificaciones
Especificaciones
Incubadora IN75
Orificio de entrada
23 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para IN75, posición estándar, superior/centro izquierdo > Para su uso con: IN75