Learn More
BTX™ Caja de interfaz de alta tensión del sistema de monitorización Enhancer 3000
Monitorice parámetros clave mientras realiza aplicaciones de electroporación
Marca: BTX™ 450062
Descripción
Estos sistemas de monitorización permiten a los investigadores mantener una alta eficacia, optimizar parámetros eléctricos y biológicos, visualizar ciclos de muestras, solucionar posibles problemas y realizar controles de calidad rutinarios.
- Confirma y realiza un seguimiento de todos los parámetros de electroporación clave, incluidos forma de onda, longitudes de pulso, amplitud de cresta, intervalos de pulso, intensidad de campo y duración de CA
- Monitoriza todas las formas de onda para optimizar o solucionar problemas de los parámetros de electroporación
- Facilita el cálculo de la intensidad del campo, la longitud de pulso, la duración o frecuencia de pulso
- Las conexiones seguras protegen al usuario de la exposición a alta tensión
Especificaciones
Monitorice parámetros clave mientras realiza aplicaciones de electroporación | |
Caja de interfaz de alta tensión | |
Enhancer 3000 High Voltage Interface Box | |
2,3 in | |
Caja de interfaz de alta tensión Enhancer 3000 | |
13,5 cm | |
13,5 cm | |
Conector tipo banana de 4 mm | |
Constant, Linear, Non-linear |
Sistema de monitorización Enhancer 3000 | |
2500 Vrms, 3500 V/paq. CAT II | |
LCD | |
5,8 cm | |
5,3 in | |
5,3 in | |
Non-sterile | |
Usuario digital |