Learn More
BD Jeringa de tres piezas Emerald™ Código de producto.: 15295083
BD Jeringa de tres piezas Emerald™
Código de producto. 15295083
5 ml, 0,2 ml, paquete de 100
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 2000
Código de producto. 15295083
Marca: BD 307731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combina un rendimiento óptimo con impacto medioambiental reducido. La jeringa de tres piezas BD™ Emerald™ es una jeringa para uso general que contiene hasta un 30 % menos de material que otras jeringas para minimizar los residuos. Las jeringas incorporan una conexión Luer montada en el centro y no tienen aguja.
  • Combina un rendimiento óptimo y un impacto medioambiental reducido
  • Fabricada en una planta de producción de energía renovable
  • El plástico transparente permite ver fácilmente el contenido
  • Pistón tapador de color verde y presión de carcasa grabada para una administración segura y precisa
  • El tope del pistón sólido evita que se expulse de manera accidental la varilla
  • Varilla diseñada para un agarre cómodo y estable durante el uso
  • Agarre de pulgar con estructura para un agarre seguro durante la administración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE, conformidad con ISO 7886-1 e ISO 549
Color Transparente con pistón tapador de color verde
Para utilizar con (aplicación) Uso general y aplicaciones de presión
Tipo de producto Jeringa de 3 piezas
Graduaciones 0,2 ml
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo de conexión Luer céntrico
Graduated Sí
Título del producto
BD Jeringa de tres piezas Emerald™ >