Learn More
Merck™ Matraces de recepción de repuesto
Proporcionan una amplia área de filtro para una rápida filtración estéril de líquidos acuosos en frascos de boca estrecha (33 mm) o ancha (45 mm).
Descripción
Descripción
  • Estériles, poliestireno
  • Se pueden utilizar como receptores para filtros para parte superior de frasco de vacío Millipore Steritop™
  • Cuello de 45 mm con tapa de parte superior de rosca
  • Almacenamiento de líquidos esterilizados o aclarados
  • Filtración de laboratorio
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Merck™ Matraces de recepción de repuesto