Learn More
Merck Cinta de sellado MultiScreen™
Elija entre el pipeteador opaco o transparente
Marca: Merck MATAH0P00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La cinta de sellado opaca se usa para sellar fondos de placas de 100 μl para su lectura en instrumentos TopCount™
- La cinta de sellado transparente se puede utilizar para sellar las partes superiores y los fondos de placas de 300 μl de todos los fabricantes para lectores MicroBeta™
- Precortada según tamaño
Especificaciones
Opaco | |
100 | |
Cinta de sellado |
No estéril | |
Para sellar lecturas de fondos de placa de 100 μl en instrumentos TopCount™ |
Título del producto
Merck Cinta de sellado MultiScreen™ > Cinta de sellado; opaca
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido