Learn More
Merck Placas de filtro de malla MultiScreen™ con placas de recepción de 96 pocillos
Ideal para la detección de objetivos y otras aplicaciones que evalúan nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como el modelo in vivo
Marca:  Merck MANM10010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11704694
  • 988.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Descripción
La placa de 96pocillos y la bandeja receptora de 96pocillos encajan juntas para proporcionar un sistema completo para cultivar, probar y leer los resultados del ensayo en un protocolo de un solo paso. Simplemente transfiera parásitos, nematodos u otros organismos multicelulares a los pocillos, trate con el compuesto diana y mida la migración de los organismos.
  • Proporcionar un sistema listo para usar para ensayos que midan parálisis, citotoxicidad y muerte de organismos multicelulares
  • Ópticamente transparente para su uso con un microscopio de imagen u otro análisis microscópico
  • Se puede recubrir con una capa fina de agar IF necesario
  • También se ha demostrado que es útil como célula de alto rendimiento Tamices antes del análisis celular en un analizador FACS™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
96
0,28 cm2
10/paq.
Malla de nailon
100 μm
Estireno
No estéril
Cribado de organismos completos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Merck Placas de filtro de malla MultiScreen™ con placas de recepción de 96 pocillos > 100 μm