Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para preparación de muestras
Para el aislamiento, la purificación y la preparación de muestras antes de realizar pruebas en los procesos de descubrimiento de fármacos y aplicaciones de ADN y proteínas
Marca:  Merck MAHVN4550
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10658271
  • 2630.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
Los formatos son adecuados para la eliminación de partículas grandes, separaciones basadas en resina, aplicaciones de disolventes y concentración o purificación de proteínas/ADN. El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
  • Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
  • También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
  • Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
  • Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
  • Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†La versión MultiScreenHTS cuenta con un desagüe empotrado y paredes laterales rígidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
96
0,28 cm2
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo
0,45 μm
Estireno
No estéril
Aprobado para diagnóstico clínico, proteína quinasa, ensayos de fosfatasa, preparación de muestras, eliminación de terminadores de tinte
Certificados
Ver productos accesorios
One moment while we fetch your results.
Promociones
Promociones
Título del producto
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para preparación de muestras > Multiscreen-HV; Opaque; estireno; 0.4μ5m; no estéril; PVDF Durapore; 50/Pk.