Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), 0,45 μm
Elimine partículas, reduzca la relación señal-ruido y mantenga unos valores de referencia fijos. Los filtros de jeringa no estériles de 33 mm Millex™ están fabricados con una carcasa de polietileno con membranas Durapore™ para la preparación de muestras para su análisis. Disponibles en dos tamaños de poro.
377.00€ - 3835.00€
Especificaciones
Código de color | Amarillo |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo de filtro | Filtro de jeringa |
Material (membrana) | Durapore PVDF |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10264352
![]() |
Merck
SLHV033NB |
Paquete de 250 |
990.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10142642
![]() |
Merck
SLHV033NS |
Paquete de 50 |
377.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10375802
![]() |
Merck
SLHV033NK |
Paquete de 1000 |
3835.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Elimine partículas, reduzca la relación señal-ruido y mantenga unos valores de referencia fijos. Los filtros de jeringa no estériles de 33 mm Millex™ están fabricados con una carcasa de polietileno con membranas Durapore™ para la preparación de muestras para su análisis. Disponibles en dos tamaños de poro.
- Carcasa de polietileno de baja extracción
- Incluye un filtro de membrana de 0,22 o 0,45μm para una filtración fina
- Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho
- Membrana Durapore ™ (PVDF) para la menor adhesión de proteínas
- Uso con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Para preparación de muestras de soluciones que contienen proteínas previas a la cromatografía u otro análisis instrumentales;
Especificaciones
Amarillo | |
Filtro de jeringa | |
0,45 μm | |
HV | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa | |
33 mm |
Sí | |
Durapore PVDF | |
No estéril | |
4,5 cm2 | |
≤ 80 μl | |
Millex™ | |
<100 ml | |
33 mm |