Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, PTFE hidrófilo, HPF, 0,45 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
271.00€ - 3740.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Conectores | Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho |
Desechables | Sí |
Tipo de filtro | LCR hidrófilo |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10748915
|
Merck
SLCRM25NK |
1000Pack |
3740.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10546835
|
Merck
SLCRM25NS |
50Pack |
271.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ HPF no estériles:- HPF Millex incluye dos medios diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (de 10,0 a 0,7 μm) para eliminar partículas más grandes y un filtro de membrana de 0,20 o 0,45 μm para una filtración fina
- Rendimiento significativamente mayor que los filtros estándar sin medios de prefiltración, especialmente cuando se filtran soluciones cargadas de partículas
- Para uso manual o automatizado
- Carcasa de polietileno de baja extracción
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automatizada de muestras, aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Información de órdenes
Disponible en 50/paq. o 1000/paq.
Especificaciones
Natural | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
Dos medios diferentes, un prefiltro graduado de fibra de vidrio, un filtro de membrana de 0,45 µm | |
45 °C | |
0,82 in | |
2,5 cm | |
2,5 cm |
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | |
LCR hidrófilo | |
PTFE | |
No estéril | |
Aclaración de soluciones acuosas y orgánicas con niveles altos de partículas, preparación de muestras analíticas | |
113 °F | |
Unidad de filtración Millex-HPF/LCR | |
2,1 cm | |
2,5 cm |