Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 5 μm
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 5.0 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
151.00€ - 581.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | ≥0,42 bares, aire con agua |
Color | Blanco |
Desechables | Reutilizable |
Tipo de filtro | Filtro de membrana |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10480411
|
Merck
SMWP01300 |
13 mm |
151.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10126440
|
Merck
SMWP02500 |
25 mm |
185.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10569212
|
Merck
SMWP03700 |
37 mm |
278.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10482321
|
Merck
SMWP04700 |
47 mm |
298.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10309560
|
Merck
SMWP09025 |
90 mm |
221.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10606361
|
Merck
SMWP14250 |
142 mm |
581.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Hidrófilas en color blanco con superficie plana
- Compuestas de una combinación biológicamente inerte de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
- Utilizadas ampliamente en aplicaciones de investigación/análisis
- Membranas con un grosor de 135 μm con poros de 5.0 μm
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Filtro de membrana | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
32 l/min/cm2 | |
135 μm | |
Hidrófilo |
≥0,42 bares, aire con agua | |
Reutilizable | |
Disco | |
5 μm | |
580 ml/min x cm2 | |
Plano | |
Membranas de filtración |
Seguridad y manipulación
- MCE 5.0µM WH PL 13mm
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: octylphenol polyethoxyethanol