Learn More
Merck Filtros de membrana MF-Millipore™
Diseñados para ofrecer resistencia, flexibilidad y amplia compatibilidad química para separaciones biológicas importantes
209.00€ - 925.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Reutilizable |
Formato | Disco |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11784049
|
Merck
HAWP29325 |
0,45 μm |
925.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10369980
|
Merck
AAWG0250C |
0,8 μm |
209.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Fabricadas con mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa
- Membranas MF-Millipore
- Color: blanco
Para aplicaciones de análisis e investigación
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Reutilizable | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
Para aplicaciones de investigación y analíticas. | |
Hidrófilo |
Blanco | |
Disco | |
No estéril | |
Membranas de filtración |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Merck Filtros de membrana MF-Millipore™